1-(2,6-Dichlorophényl)-2-thiourée
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0983.02EA 566 EUR InStock
PROOMM0983.02
1-(2,6-Dichlorophényl)-2-thiourée
1-(2,6-Dichlorophényl)-2-thiourée
Formule: (C₆H₃Cl₂)NC(S)NH₂
MW: 221,11 g/mol
Point d'ébullition: 326 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 160…162 °C
Numéro MDL: MFCD00041156
Numéro CAS: 6590-91-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité