1-(Triméthylsilyl)imidazole
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: TMSI1-(Triméthylsilyl)-1H-imidazoleN-(Triméthylsilyl)-1H-imidazoleN-(Triméthylsilyl)imidazole
ROTH0012.1EA 50.9 EUR InStock
ROTH0012.1
1-(Triméthylsilyl)imidazole
1-(Triméthylsilyl)imidazole
Formule: C₆H₁₂N₂Si
MW: 140,26 g/mol
Point d'ébullition: 209 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –42 °C
Densité: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 61 °C
Numéro MDL: MFCD00005280
Numéro CAS: 18156-74-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité