Squalène
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: 2,6,10,15,19,23-Hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaène
ROTH3185.1EA 30.9 EUR InStock
ROTH3185.1
Squalène
Squalène
Formule: C₃₀H₅₀
MW: 410,73 g/mol
Point d'ébullition: 429 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –5 °C
Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 200 °C
Numéro MDL: MFCD00008912
Numéro CAS: 111-02-4
Merck Index: 12,08924
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité