4-Hydroxybenzaldéhyde
Fournisseur: Roth Carl
ROTH3870.1EA 97.9 EUR InStock
ROTH3870.1
4-Hydroxybenzaldéhyde
4-Hydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₆O₂
MW: 122,12 g/mol
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 116 °C
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 174 °C
Numéro MDL: MFCD00006939
Numéro CAS: 123-08-0
Merck Index: 13,04836
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité