Acide 4-oxovalérique
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: 4-Oxovaleric acid, 4-Ketovaleric acid, 4-Oxopentanoic acid
3976.1 3976.2
ROTH3976.1EA 16.5 EUR InStock
ROTH3976.1 ROTH3976.2
Acide 4-oxovalérique
Acide 4-oxovalérique
Formule: C₅H₈O₃
MW: 116,12 g/mol
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 26…29 °C
Densité: 1.14 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 138 °C
Numéro MDL: MFCD00002796
Numéro CAS: 123-76-2
EINECS: 204-649-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05492
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité