Chlorure d'anilinium
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Phénylamine HClAniline HClAminobenzène HClAniline chlorhydrate
ROTH5113.1EA 102.5 EUR InStock
ROTH5113.1
Chlorure d'anilinium
Chlorure d'anilinium
Formule: C₆H₈ClN
MW: 129,59 g/mol
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 198 °C
Densité: 1,2215 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 193 °C
Numéro MDL: MFCD00012958
Numéro CAS: 142-04-1
ONU: 1548
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00616
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité