Cinnamaldéhyde
Fournisseur: Roth Carl
ROTH5549.1EA 30.9 EUR InStock
ROTH5549.1
Cinnamaldéhyde
Cinnamaldéhyde
Formule: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 251 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –8 °C
Densité: 1,112 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 138 °C
Numéro MDL: MFCD00007000
Numéro CAS: 104-55-2
Merck Index: 12,02356
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité