L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
D(-)-Ribose
Fournisseur: Roth Carl
7168.1 7168.2
ROTH7168.1EA 0 EUR InStock
ROTH7168.1 ROTH7168.2
D(-)-Ribose
D(-)-Ribose
Formule: C₅H₁₀O₅
MW: 150.13 g/mol
Point d'ébullition: 331
Point de fusion: 90…95 °C
Densité: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135453
Numéro CAS: 50-69-1
EINECS: 200-059-4
Merck Index: 12,08371
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité