Acide indole-3 acétique
Fournisseur: Roth Carl
ROTH7280.1EA 22.9 EUR InStock
ROTH7280.1
Acide indole-3 acétique
Acide indole-3 acétique
Formule: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Point d'ébullition: 120…125 °C (0,05 mmHg)
Point de fusion: 167…170 °C
Numéro MDL: MFCD00005636
Numéro CAS: 87-51-4
Merck Index: 13,04986
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité