Acide cholique
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Acide 3α,7α,12α-trihydroxy-5β-cholane-24-oïque
ROTH8137.1EA 51.5 EUR InStock
ROTH8137.1
Acide cholique
Acide cholique
Formule: C₂₄H₄₀O₅
MW: 408,58 g/mol
Point d'ébullition: 545 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 199 °C
Numéro MDL: MFCD00003672
Numéro CAS: 81-25-4
Merck Index: 13,02223
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité