1-Octadécanol
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Alcool stéarique
ROTH8663.1EA 51.9 EUR InStock
ROTH8663.1
1-Octadécanol
1-Octadécanol
Formule: H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH
MW: 270,5 g/mol
Point d'ébullition: 336 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 56…57 °C
Densité: 0,805…0.815 g/cm³ (60 °C)
Numéro MDL: MFCD00002823
Numéro CAS: 112-92-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité