Potassium dichromate 1/60 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Dichromate de potassium
ROTHP722.1EA 42.5 EUR InStock
ROTHP722.1
Potassium dichromate 1/60 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Potassium dichromate
Formule: K₂Cr₂O₇
MW: 294,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011367
Numéro CAS: 7778-50-9
ONU: 3287
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité