Glutaraldéhyde 8% en solution aqueuse
Fournisseur: SCI MUENCHEN
Synonyms: 1,5-PentanedialGlutaral
SCIA16010EA 0 EUR InStock
SCIA16010
Glutaraldéhyde 8% en solution aqueuse
Glutaraldéhyde
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007025
Numéro CAS: 111-30-8
ONU: 2927
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité