Benzidine
Fournisseur: Serva
Danger
14542.01 14542.02
SERA14542.01EA 0 EUR InStock
SERA14542.01 SERA14542.02
Benzidine
Benzidine
Formule: C₁₂H₁₂N₂
Point d'ébullition: 359 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 126…127 °C
Densité: 1.251 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00039765
Numéro CAS: 92-87-5
EINECS: 202-199-1
ONU: 1885
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,01106
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité