Sodium désoxycholate
Fournisseur: Serva
Attention
Synonyms: Deoxycholic acid sodium salt, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid sodium salt, Sodium 3α,12α-dihydroxy-5β-cholanoate
18330.02 18330.03
SERA18330.02EA 0 EUR InStock
SERA18330.02 SERA18330.03
Sodium désoxycholate
Sodium désoxycholate
Formule: C₂₄H₃₉NaO₄
MW: 414,56 g/mol
Point de fusion: 357…365 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064139
Numéro CAS: 302-95-4
EINECS: 206-132-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité