Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sulfate de lithium et de dodécyle

Fournisseur: Serva
Synonyms: Lithium dodécyle sulfateLithium laurylsulfateDodécylsulfate sel de lithiumLithium dodécylsulfate

SERA20759.01EA 0 EUR InStock
SERA20759.01 SERA20759.02
Sulfate de lithium et de dodécyle
Lithium dodécyle sulfate


Formule: C₁₂H₂₅LiO₄S
MW: 272,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007467
Numéro CAS: 2044-56-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité