Sulfate de 5-méthylphénazinium et de méthyle
Fournisseur: Serva
Synonyms: PMS
SERA32030.03EA 0 EUR InStock
SERA32030.03 SERA32030.01 SERA32030.02
Sulfate de 5-méthylphénazinium et de méthyle
5-Méthylphénazinium méthosulfate
Formule: C₁₄H₁₄N₂O₄S
MW: 306,34 g/mol
Point de fusion: 198 °C
Numéro MDL: MFCD00011923
Numéro CAS: 299-11-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité