5-Méthyluracile
Fournisseur: Serva
SERA36460.02EA 0 EUR InStock
SERA36460.02
5-Méthyluracile
5-Méthyluracile
Formule: C₅H₆N₂O₂
MW: 126,11 g/mol
Point d'ébullition: 389 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 218 °C
Densité: 1,454 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00006026
Numéro CAS: 65-71-4
Merck Index: 12,09539
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité