N-(Tri(hydroxyméthyl)méthyl)glycine
Fournisseur: Serva
37195.01 37195.03
SERA37195.01EA 0 EUR InStock
SERA37195.01 SERA37195.03
N-(Tri(hydroxyméthyl)méthyl)glycine
Tricine
Formule: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
Point de fusion: 187 °C
Densité: 1.523 g/cm³ (19.85 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004277
Numéro CAS: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Merck Index: 13,09724
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité