Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Uracile

Fournisseur: Serva

SERA37730.02EA 0 EUR InStock
SERA37730.02 SERA37730.01
Uracile
Uracile


Formule: C₄H₄N₂O₂
MW: 112,09 g/mol
Point d'ébullition: 379 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 194 °C
Densité: 0,99744 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00006016
Numéro CAS: 66-22-8
Merck Index: 12,09985
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité