Naphtalène, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
01422-1GEA 41.6 EUR InStock
01422-1G
Naphtalène, Supelco®
Naphtalène
Formule: C₁₀H₈
MW: 128,17 g/mol
Point d'ébullition: 218 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 79…82 °C
Densité: 1,145 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 79 °C
Numéro MDL: MFCD00001742
Numéro CAS: 91-20-3
ONU: 1334
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06457
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/24/20/26652420.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité