Ether monobutylique du diéthylèneglycol, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
03351-1LEA 213 EUR InStock
03351-1L
Ether monobutylique du diéthylèneglycol, Supelco®
Ether monobutylique du diéthylèneglycol
Formule: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH
MW: 162,23 g/mol
Point d'ébullition: 230,4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –68 °C
Densité: 0,954 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 100 °C
Numéro MDL: MFCD00002881
Numéro CAS: 112-34-5
Merck Index: 13,01556
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité