(±)-Méthyl-2 tétrahydrofurane ≥99.5% stabilisé, Qualité Réactif
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 150-400 ppm
155810-4L 155810-2.5L
155810-4LEA 363 EUR InStock
155810-4L 155810-2.5L
(±)-Méthyl-2 tétrahydrofurane ≥99.5% stabilisé, Qualité Réactif
(±)-Méthyl-2 tétrahydrofurane
  • ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 102448
RTECS Number: LU2800000
UNSPSC Code: 12190000
Formule: C₅H₁₀O
Point d'ébullition: 78-80 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: <-20 °C
Densité: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -10 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005367
Numéro CAS: 96-47-9
EINECS: 202-507-4
ONU: 2536
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.50 %
Assay BHT (GC) 150 - 400 ppm
Water (Karl Fischer) Max. 1.0 %
IR spectrum complying
Peroxides (as H₂O₂) Max. 100 ppm
Contains 150-400 ppm BHT as stabilizer
Refractive Index n20/D 1.406 (lit.)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité