Bleu O toluidine, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
198161-5G 198161-25G
198161-5GEA 121 EUR InStock
198161-5G 198161-25G
Bleu O toluidine, Sigma-Aldrich®
Toluidine blue O
Formule: C₁₅H₁₆ClN₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011934
Numéro CAS: 92-31-9
EINECS: 202-146-2
Merck Index: 12,09658
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=913e9279ecf42a7d9996fe54fe196cfbe93cdd3c&vid=61820c198c4a39bab8f548d881a9f685e92f800a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité