Chlorure de 3,7-diamino-5-phénylphénazinium 80% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
199648-1GEA 101 EUR InStock
199648-1G
Chlorure de 3,7-diamino-5-phénylphénazinium 80% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Chlorure de 3,7-diamino-5-phénylphénazinium
Phenosafranin has been used for nuclear staining.
  • Phenosafranin (PSF) is a red dye released from cells with intact plasma membrane
  • PSF at lower concentration is used to stain mitochondria supravitally
It is also used a diagnostic assay manufacturing, hematology, histology.
Formule: C₁₈H₁₅ClN₄
MW: 322,8 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Room Temperature
Numéro CAS: 81-93-6
Merck Index: 12,07402
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/85/28/26658528.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Form) Powder
Infrared spectrum Conforms to Structure
Carbon ≥46.7%
Nitrogen ≥12.0%
Wavelength 270 - 276 nm
Extinction Coefficient ≥30000
Wavelength 517 - 523 nm
Extinction Coefficient ≥29000
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité