Sodium métaperiodate ≥99.8% ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
311448-100G 311448-500G 311448-5G 311448-100G 311448-500G
311448-100GEA 112 EUR InStock
311448-100G 311448-500G 311448-5G SIAL311448-100G SIAL311448-500G
Sodium métaperiodate ≥99.8% ACS, Fluka™
Sodium métaperiodate
Formule: NaIO₄
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 270 °C (dec.)
Densité: 3.86 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003534
Numéro CAS: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
ONU: 3085
ADR: 5.1,I
Merck Index: 13,08714
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (excluding dried substances) 99.8 - 100.3 %
Manganese (Mn) Max. 3.0 ppm
Other halogens (as Cl) Max. 0.02 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité