Sodium carbonate 0.5 M Na2CO3 (1N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Carbonate de sodium
34277-1LEA 141 EUR InStock
34277-1L
Sodium carbonate 0.5 M Na2CO3 (1N) solution volumétrique, Fluka™
Sodium carbonate
Formule: Na₂CO₃
MW: 105,99 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003494
Numéro CAS: 497-19-8
EINECS: 4154566
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/89/16640589.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité