N,N-Diméthyl-1,1,1-triméthylsilylamine, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: PentaméthylsilylamineTMSDMAN,N-Diméthyltriméthylsilylamine
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
41716-5MLEA 98.2 EUR InStock
41716-5ML
N,N-Diméthyl-1,1,1-triméthylsilylamine, Supelco®
N,N-Diméthyl-1,1,1-triméthylsilylamine
Formule: C₅H₁₅NSi
MW: 117,27 g/mol
Point d'ébullition: 84 °C (1013 hPa)
Densité: 0,7466 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008297
Numéro CAS: 2083-91-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité