N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacetamide, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)-2,2,2-trifluoroacetamideMSTFA
M-Clarity™ quality level = MQ100
44156-5ML-FEA 188 EUR InStock
44156-5ML-F
N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacetamide, Supelco®
N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacetamide
Formule: C₆H₁₂F₃NOSi
MW: 199,25 g/mol
Point d'ébullition: 130 °C (1013 hPa)
Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000411
Numéro CAS: 24589-78-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité