4-(α-(4-Hydroxy-1-naphtyl)benzylidène)naphtalène-1(4H)-one, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
70480-10G 70480-50G
70480-10GEA 111 EUR InStock
70480-10G 70480-50G
4-(α-(4-Hydroxy-1-naphtyl)benzylidène)naphtalène-1(4H)-one, Supelco®
α-Naphtholbenzeine
Formule: C₂₇H₁₈O₂
Point de fusion: 243…245 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078492
Numéro CAS: 145-50-6
EINECS: 205-656-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=128c0747816e42f12bc2658d162b382239f30271&vid=39939353e0a41ecf6c6d1103d099965c437d05f2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité