Huile de coton étalon analytique, Supelco®
Fournisseur: Merck
47113.EA 76.4 EUR InStock
47113.
Huile de coton étalon analytique, Supelco®
Huile de coton
Densité: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00130872
Numéro CAS: 8001-29-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité