Acide 3-(4-aminophényl)propionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Aminohydrocinnamic acid, 3-(4-Aminophenyl)propanoic acid
A1073-10G A1073-25G
TCIAA1073-10GEA 174 EUR InStock
TCIAA1073-10G TCIAA1073-25G
Acide 3-(4-aminophényl)propionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-(4-Aminophenyl)propionic acid
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017118
Numéro CAS: 2393-17-1
EINECS: 219-245-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07ac23ac38ba3b04dbfd44c14c0e88259f6c9a6d&vid=07ac23ac38ba3b04dbfd44c14c0e88259f6c9a6d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité