4-(2-Aminoéthyl)pyridine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(4-Pyridyl)ethylamine, 2-Pyridin-4-yl-ethylamine
A1264-25G A1264-5G
TCIAA1264-25GEA 347 EUR InStock
TCIAA1264-25G TCIAA1264-5G
4-(2-Aminoéthyl)pyridine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
4-(2-Aminoethyl)pyridine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Point de fusion: 76 °C
Densité: 1,0238 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00038045
Numéro CAS: 13258-63-4
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62d8fca73320205695849b7b075cc2437c1a33ea&vid=62d8fca73320205695849b7b075cc2437c1a33ea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité