6-Aminonicotinonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 6-Amino-3-pyridinecarbonitrile, 6-aminopyridine-3-carbonitrile, 2-Amino-5-cyanopyridine, 2-Aminopyridine-5-carbonitrile
A1642-25G A1642-5G
TCIAA1642-25GEA 366 EUR InStock
TCIAA1642-25G TCIAA1642-5G
6-Aminonicotinonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Aminonicotinonitrile
Formule: C₆H₅N₃
MW: 119,13 g/mol
Point d'ébullition: 250°C
Point de fusion: 164 °C
Numéro MDL: MFCD00128902
Numéro CAS: 4214-73-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ac33844eb1d38cda9352e637a39957e765c3742&vid=2ac33844eb1d38cda9352e637a39957e765c3742&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité