2-Amino-5-(trifluorométhyl)pyridine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-amine, 5-(Trifluoromethyl)-2-pyridylamine
A1968-25G A1968-5G
TCIAA1968-25GEA 256 EUR InStock
TCIAA1968-25G TCIAA1968-5G
2-Amino-5-(trifluorométhyl)pyridine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₅F₃N₂
MW: 162,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042164
Numéro CAS: 74784-70-6
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ee120e083ecf14b5f2d48cd2d706558835e05ba&vid=3ee120e083ecf14b5f2d48cd2d706558835e05ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité