2-Bromo-4-fluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B2744-25G B2744-5G
TCIAB2744-25GEA 131 EUR InStock
TCIAB2744-25G TCIAB2744-5G
2-Bromo-4-fluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-4-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrFN
MW: 200,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00672924
Numéro CAS: 36282-26-5
EINECS: 252-949-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=900429c4afbad44e8656de295e95b11665fb7128&vid=6723b28423286320e082488d8bc9c3399218a65a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité