L-Cysteic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (R)-2-Amino-3-sulphopropanoic acid
C0514-1G C0514-25G
TCIAC0514-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAC0514-1G TCIAC0514-25G
L-Cysteic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
L-Cysteic acid
Formule: C₃H₇NO₅S
MW: 169,15 g/mol
Point de fusion: 273 °C
Numéro MDL: MFCD00007524
Numéro CAS: 498-40-8
EINECS: 207-861-3
Merck Index: 14,02780
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67ee962b136012ae48dee70fc47b92ba184bbef9&vid=67ee962b136012ae48dee70fc47b92ba184bbef9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +7.6 to +8.4 deg (C=5, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité