4-Chloropyrocatéchol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Chloro-1,2-dihydroxybenzene, 4-Chlorobenzene-1,2-diol, 4-Chlorocatechol
C0568-25G C0568-5G
TCIAC0568-25GEA 377 EUR InStock
TCIAC0568-25G TCIAC0568-5G
4-Chloropyrocatéchol ≥98.0% (par GC)
4-Chloropyrocatéchol
Formule: C₆H₅ClO₂
MW: 144,56 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Point de fusion: 90…91 °C
Numéro MDL: MFCD00059614
Numéro CAS: 2138-22-9
EINECS: 218-381-9
ONU: 1759
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0467e5eb45ca0defae4fb208f5003d8ee21906b&vid=e0467e5eb45ca0defae4fb208f5003d8ee21906b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 93.0 deg-C
Solubility in Methanol ithin almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité