Chloroformiate de 2,2,2-trichloroéthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0795-250G C0795-25G
TCIAC0795-250GEA 823 EUR InStock
TCIAC0795-250G TCIAC0795-25G
Chloroformiate de 2,2,2-trichloroéthyle ≥98.0% (par GC)
Chloroformiate de 2,2,2-trichloroéthyle
Formule: C₃H₂Cl₄O₂
Point d'ébullition: 172°C
Point de fusion: 1 °C
Densité: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000810
Numéro CAS: 17341-93-4
EINECS: 241-363-7
ONU: 3277
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2d10fa30225cd48ed02f6a524eabb6c9e8e3c1&vid=ee2d10fa30225cd48ed02f6a524eabb6c9e8e3c1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité