Dibenzothiophène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: Dibenzo[b,d]thiophène
TCIAD0148-5GEA 24.2 EUR InStock
TCIAD0148-5G TCIAD0148-25G
Dibenzothiophène ≥98.0% (par GC)
Dibenzothiophène
Formule: C₁₂H₈S
MW: 184,26 g/mol
Point d'ébullition: 333°C
Point de fusion: 95…98 °C
Numéro MDL: MFCD00004969
Numéro CAS: 132-65-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/45/36/28974536.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité