3-Hydroxy-p-anisidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 5-Amino-2-méthoxyphénol3-Hydroxy-4-méthoxyaniline3-Hydroxy-4-anisidine
TCIAH0634-5GEA 38.5 EUR InStock
TCIAH0634-5G TCIAH0634-25G
3-Hydroxy-p-anisidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Hydroxy-p-anisidine
Formule: C₇H₉NO₂
MW: 139,15 g/mol
Point de fusion: 128…131 °C
Numéro MDL: MFCD00010222
Numéro CAS: 1687-53-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/44/28970644.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 134.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité