3-Méthylfuranne ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ)
M0939-1G M0939-5G
TCIAM0939-1GEA 191 EUR InStock
TCIAM0939-1G TCIAM0939-5G
3-Méthylfuranne ≥98.0% (par GC) stabilisé
3-Méthylfuranne
Formule: C₅H₆O
MW: 82,1 g/mol
Point d'ébullition: 66°C
Densité: 0,923 g/cm³ (18 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00060134
Numéro CAS: 930-27-8
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8e2d0326c7ea9249bb8366d7182ff29b562ea40&vid=a8e2d0326c7ea9249bb8366d7182ff29b562ea40&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité