Acide (3-nitrophénoxy)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAN0224-25GEA 211 EUR InStock
TCIAN0224-25G TCIAN0224-5G
Acide (3-nitrophénoxy)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (3-nitrophénoxy)acétique
Formule: (C₆H₄(NO₂))OCH₂COOH
MW: 197,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059826
Numéro CAS: 1878-88-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/13/28989313.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité