Octanoate de sodium ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
O0034-250G O0034-25G
TCIAO0034-250GEA 113 EUR InStock
TCIAO0034-250G TCIAO0034-25G
Octanoate de sodium ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Octanoate de sodium
Formule: C₈H₁₅NaO₂
Point de fusion: 225…355 °C
Densité: Min, 0.9949 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058511
Numéro CAS: 1984-06-1
EINECS: 217-850-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f51cc05976ce0c52d229b032ff2428563d2b25ec&vid=f51cc05976ce0c52d229b032ff2428563d2b25ec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 % (calcd.on dried substance)
Solubility in Water very faint turbidity
Drying loss max. 3.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité