Phtalimide potassique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
P0403-25G P0403-500G
TCIAP0403-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0403-25G TCIAP0403-500G
Phtalimide potassique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Phtalimide potassique
Formule: C₈H₄KNO₂
MW: 185,22 g/mol
Point de fusion: > 300 °C
Densité: 1,634 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005887
Numéro CAS: 1074-82-4
EINECS: 214-046-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=374222e739ae1c177e07378f0eb76072bec96029&vid=374222e739ae1c177e07378f0eb76072bec96029&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité