Tribromure de N,N,N-triméthylanilinium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Phenyltrimethylammonium tribromide, Mono(N,N,N-trimethylbenzenaminium) tribromide, Trimethylphenylammonium tribromide
P0928-25G P0928-500G
TCIAP0928-25GEA 42.9 EUR InStock
TCIAP0928-25G TCIAP0928-500G
Tribromure de N,N,N-triméthylanilinium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tribromure de N,N,N-triméthylanilinium
Formule: C₉H₁₄Br₃N
MW: 375,93 g/mol
Point de fusion: 115…116 °C
Numéro MDL: MFCD00011789
Numéro CAS: 4207-56-1
EINECS: 224-127-8
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2659e61e7f3f02cbb474d3fdf3c29e7a706f3d9&vid=f2659e61e7f3f02cbb474d3fdf3c29e7a706f3d9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 118.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité