Chlorure de tétraéthylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tetrylammonium chloride
T0095-25G T0095-500G T0095-100G
TCIAT0095-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAT0095-25G TCIAT0095-500G TCIAT0095-100G
Chlorure de tétraéthylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de tétraéthylammonium
Formule: C₈H₂₀ClN
MW: 165,71 g/mol
Point de fusion: 285 °C
Densité: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011828
Numéro CAS: 56-34-8
EINECS: 200-267-5
Merck Index: 14,09200
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85496c6fa73de3169f5a48f4850fa04a9b941a6a&vid=367ed227aba45b086f6cae884da6e4929272a12d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
pH 4.0 to 7.0 (50g/L, 25deg-C)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité