Tetrapropylammonium perruthenate
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT1559-5GEA 318 EUR InStock
TCIAT1559-5G TCIAT1559-1G
Tetrapropylammonium perruthenate
Tetrapropylammonium perruthenate
Formule: C₁₂H₂₈NO₄Ru
MW: 351,43 g/mol
Point de fusion: 163°C
Numéro MDL: MFCD00074914
Numéro CAS: 114615-82-6
ONU: 1479
ADR: 5.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/55/70/28995570.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Functionality test to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité