Hydromètres à large gamme
Fournisseur: ALLA ATELIERS
3000TB100/20QP 3050TB065/20QP 3050FG100/20QP
765-0052EA 17.9 EUR InStock
765-0052 765-0053 ALLA3050FG100/20QP
Hydromètres à large gamme
Hydromètres
Hydromètres avec graduations en g/ml calibrés à 20 °C.
Mostly dedicated to applications with citric and tartaric acids.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité