Plaques de filtration, 96 puits, pour filtration aqueuse, AcroPrep™ Advance
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
8119 8131 8031 8231 8127 8227 8151
738-0116EA 186 EUR InStock
738-0116 738-0119 518-0026 738-0130 738-0198 738-0199 738-0248
Plaques de filtration, 96 puits, pour filtration aqueuse, AcroPrep™ Advance
Microplaques Plaques de filtration
La gamme de plaques de filtration AcroPrep™ Advance comprend un grand nombre de types de membranes et de tailles de pores afin d'offrir les meilleures performances possibles pour un large panel d'applications de préparation d'échantillons et de criblage à haut rendement. Les plaques de filtration AcroPrep™ Advance sont idéales pour la concentration, la purification et la désalinisation des protéines et des peptides, les applications à base de résine de chromatographie et de billes, le fractionnement brut et la clarification de lysat et la filtration générale.
  • Élimination efficace des particules - une gamme de membranes et de tailles de pores permet un traitement optimal des échantillons riches en particules
  • La géométrie des puits offre des temps de filtration plus rapides et plus uniformes sur la plaque avec un volume mort réduit
  • La géométrie des pointes de raccord permet un débit direct d'échantillons dans la plaque réceptrice sans problème de contamination croisée
  • Compatibles pour l'automatisation, fabrication conforme aux directives SBS, pour permettre un traitement manuel, semi-automatique et automatique des plaques
  • Identification aisée : permet l'étiquetage sur la surface lisse de la partie supérieure et de la fenêtre texturée, tout en facilitant l'orientation par le coin à encoches A1
Plaques de filtration 96 puits AcroPrep™ Advance pour filtration aqueuse : Les applications incluent la préparation générale d'échantillons, le fractionnement brut, la récupération des cellules et les dosages cellulaires.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité